Läs mer
Mineralolja NF vit, Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15548374
Change view
Kvantitet:
500 mL
4 L
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
4 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15548374 4 L Glas 4 L
15538374 500 mL Glas 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15548374 Leverantör Avantor Macron Leverantörsnummer 635810
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS 8012-95-1
Molekylformel MFCD00131611
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00131611
InChI-nyckel FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
IUPAC-namn 2-(3,4,5-trihydroxifenyl)kromenylium-3,5,7-triol;klorid
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mineral Oil
Namnnotering Light
Färg Vitt
Förpackning Glas
Kvantitet 4 L
Kvalitet NF
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mineral Oil
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin oils