Läs mer
Mineralolja, ren
Produktkod. 10219650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
6 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
6ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10219650 1 L -
10229650 6 mL 6ml
11924071 2.5 L 2.5 L
15244734 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10219650 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 415080010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    622.05 SEK
    558.65 SEK / 1 L
    Save 63.40 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452,363 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8042-47-5
Molekylformel C16H10N2Na2O7S2
Molekylvikt (g/mol) 452.363
InChI-nyckel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC-namn dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(fenylhydrazinyliden)naftalen-1,3-disulfonat
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mineral oil
Färg Färglös
Densitet 0.8770g/mL, 0.877
Flampunkt 220 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4760 till 1,4830
Kvantitet 1 L
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i bensen, kloroform, eter, cs2, petroleumeter, oljor, blandbar med vax och fetter, olöslig i etanol
Viskositet 65–75 mm²/s (40 °C)
Kvalitet Ren
Fysisk form Oljig vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.