Läs mer
Mineralolja rotationsviskositetsstandard, Paragon Scientific™
Produktkod. 13526020
Change view
Viskositet:
101,4 mPa.s (25 °C)
150,0 mPa.s (25 °C)
75,19 mPa.s (25 °C)
Förpackningsstorlek:
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Viskositet unitSize
13526020 101,4 mPa.s (25 °C) 500ml
13536020 75,19 mPa.s (25 °C) 500ml
13546020 150,0 mPa.s (25 °C) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13526020 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer RTM14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förebild ISO 17025 / ISO Guide 34 certifierade mineraloljors rotationsviskositetsstandarder är speciellt framtagna för användning med rotationsviskosimeter.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162 vid 20 °C och 25 °C
  • Densitet g/mL i enlighet med ASTM D1480 vid 20 °C och 25 °C
  • Kinematisk viskositet vid andra temperaturer beräknas i enlighet med ASTM D341
  • Densiteter vid andra temperaturer härleds från proportionella beräkningar av mätningarna vid 20 C °och 25 °C
  • 500 ml inert glasförpackning med manipuleringssäkert lock ger absolut garanti för provets integritet
  • Full spårbarhet till nationella standarder
  • 12 månaders hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Viskositet 101,4 mPa.s (25 °C)
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, UKAS ISO 17034
Kvantitet 500 mL
Angivna nominella värden