Läs mer
Mineral Oil Rotational Viscosity Standard, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, nominellt värde 1517 mPa.s (25,00 °C), RTM26, Paragon Scientific™
Produktkod. 16060350
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16060350 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 16060350 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer RTM26
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00 SEK
    996.41 SEK / 500ml
    Save 288.59 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Förebild ISO 17025 / ISO 17034 certifierade mineraloljors rotationsviskositetsstandarder är speciellt framtagna för användning med rotationsviskosimeter. Förstahandsalternativet där slutanvändare inte kan ha silikon i sin process.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162 vid 20 °C och 25 °C
  • Densitet g/mL i enlighet med ASTM D1480 vid 20 °C och 25 °C
  • Kinematisk viskositet vid andra temperaturer beräknas i enlighet med ASTM D341
  • Densiteter vid andra temperaturer härleds från proportionella beräkningar av mätningarna vid 20 C °och 25 °C
  • 500 ml inert glasförpackning med manipuleringssäkert lock ger absolut garanti för provets integritet
  • Full spårbarhet till nationella standarder
  • 12 månaders hållbarhet
Specifikationer
Kvantitet 500 ml
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.