Läs mer
Mineralolja USP Vit, Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15528374
Change view
Kvantitet:
4 L
Förpackningsstorlek:
4 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15528374 4 L 4 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15528374 Leverantör Avantor Macron Leverantörsnummer 635710
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mineral Oil
Namnnotering Tungt
CAS 8012-95-1
Färg Vitt
Förpackning Glas
Molekylformel MFCD00131611
MDL-nummer MFCD00131611
Kvantitet 4 L
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
InChI-nyckel FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
LEDER *
IUPAC-namn 2-(3,4,5-trihydroxifenyl)kromenylium-3,5,7-triol;klorid
Molekylvikt (g/mol) 0.00
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
Kvalitet USP
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mineral Oil, White, Heavy U.S.P.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin oils