Läs mer
Mineralsk terpentin 50 000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Distillates (Petroleum), hydrotreated light |
| CAS | 64742-47-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Distillates (Petroleum), hydrotreated light |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Koncentration | 50000 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Mineral Spirits, Distillates (petroleum), hydrotreated light, Hydrotreated light distillate (petroleum), Dearomatized kerosine, Deodorized kerosene, Low odor paraffinic solvent, UN 1268 |
| Lösningsmedel eller matris | Diklorometan |
| Kvantitet | 1 ml |