Läs mer
Thermo Scientific™ Mineraler Modifierat Glutamat
Produktkod. 12726989
Change view
Medietyp:
MMGA (flaska)
MMGA (rör)
MMGA 2X Strength + DurhamTube
MMGA 2X styrka
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Medietyp Förpackningsstorlek
12726989 MMGA (flaska) -
12736989 MMGA 2X Strength + DurhamTube -
13285809 MMGA (rör) Paket med 50
13275819 MMGA 2X styrka Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12726989 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer BO0541E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Berika och identifiera medlemmar av den koliforma gruppen av bakterier i mat- och vattenprover med dessa färdigberedda flaskor.
Berika och identifiera medlemmar av den koliforma gruppen av bakterier i mat- och vattenprover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Mineraler Modifierat Glutamat färdigberett buteljerat medium. Mineralinnehållet i mediet möjliggör en överlägsen odling och räkning av koliforma bakterier.
Ta bort behovet av autoklavering och dispensering med praktiska, förfyllda och färdiga flaskor med Minerals Modified Glutamate Medium.
  • Bekvämt: förfyllda flaskor är klara för omedelbar användning.
  • Enkel: lätt att använda med minimal träning.
  • Lång hållbarhetstid: upp till 12 månader.
  • Överlägsen prestanda jämfört med MacConkey Broth vid upptäckt av E. coli 2 .
  • Det valda mediet för detektion av små mängder E. coli i klorerat vatten.
  • Isolerar effektivt E. coli från havsvatten.
Minerals Modified Glutamate Medium utvecklades av Oxoid Laboratories and Metropolitan Water Board Laboratories, och är baserad på formuleringen som beskrivs av Gray 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Lila, klar
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
Formatera Universalflaska
Tillverkningsursprung Storbritannien
Medietyp MMGA (flaska)
Produkttyp Agar
Fyll vikt 6.7± 0,1
Förpackningstyp 24 universalflaskor med skruvlock i en låda
Kvantitet 24/Pk.