Läs mer
Thermo Scientific™ Mineraler Modifierat Glutamat Medium (Dehydrerad)
Form:
Pulver
Produkttyp:
Dehydrerade kulturmedier
Förpackningsstorlek:
500g
Beskrivning
Identifiera medlemmar av den koliforma gruppen av bakterier i mat- och vattenprover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Mineraler Modifierat Glutamat Medium (Dehydrerad). Mineralinnehållet i mediet möjliggör en överlägsen odling och uppräkning av koliforma bakterier.
Använd Minerals Modified Glutamate Medium för att identifiera koliformer i mat- och vattenprover med tekniken som kallas Multiple Tube Method, Dilution Method eller Most Probable Number (MPN)-metoden.
Minerals Modified Glutamate Medium utvecklades av Oxoid Laboratories and Metropolitan Water Board Laboratories och baserat på formuleringen som beskrivs av Gray 1 Alla
produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
- Överlägsen prestanda jämfört med MacConkey Broth vid upptäckt av Escherichia coli .
- Valfritt medium för detektion av små mängder Escherichia coli i klorerat vatten.
- Isolerar effektivt Escherichia coli från havsvatten.
Minerals Modified Glutamate Medium utvecklades av Oxoid Laboratories and Metropolitan Water Board Laboratories och baserat på formuleringen som beskrivs av Gray 1 Alla
produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 10 °C till 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Kvantitet | Varje |