Läs mer
Minerals avloppsvatten QC-prov, redo att analyseras, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11954994 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11954994 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11954994 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 506
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Minerals Water Pollution QC Provset, 500 mL, SPEX CertiPrep™
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
  • Minerals QC Provset
  • Vattenföroreningsanalys
  • 500 ml volym
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Minerals QC Sample
Namnnotering Ready to analyze
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Industry Type Wastewater Testing
Kvantitet 500 ml
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning