Läs mer
SICCO Mini 1 Desiccator Premium
Produktkod. 13439766
Change view
Volym (metrisk):
6 l
Produktkod. Volym (metrisk)
13439766 6 l
1 options
Produktkod. 13439766 Leverantör SICCO Leverantörsnummer V195001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2173.98 SEK
    1650.63 SEK / Paket med 1
    Save 523.35 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mini 1 Desiccator Premium Polycarbonate med 2 transparenta hyllor (PMMA)
  • Tre versioner (ett, två eller tre permanent fasta fack), inklusive två hyllor, hygrometer och torkmedel, halkfria gummifötter, staplingsbara.
  • One-Touch Dörr med cirkulär tätning
  • Robust konstruktion
  • Transparent, krosssäker skåp av polykarbonat
  • Utmärkt sikt runt om
  • Gångjärnsdörr med bred öppningsvinkel
  • Lätt, transportabel
  • Staplingsbar
  • Torkmedel i en praktisk, återförslutningsbar behållare ingår vid leveransen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Skåp stil Frontmatad
Volym (metrisk) 6 l
Mått (D x B x H) Inredning 221 x 183 x 214 mm
Vikt (metrisk) 0.9 kg