Description
- Variabel skakhastighet från 20– 100 rpm
- Skapa vilken blandning som helst, från en jämn virvel till skvalpande luftning eller något däremellan
- Kombination av vikt och specialdesignade fötter förhindrar gång även i högsta hastighet
- Inga ytterligare hållare eller tillbehör behövs
- Shakern är redo att användas som den medföljer
- Idealisk för försiktig skakning av udda formade kärl och behållare
- Halkfri plattformsbricka har kanter som innehåller eventuellt spill
- Valfri staplingsbricka ökar kapaciteten (staplingsbricka säljs separat)
Specifications
Specifications
| Bana | 19 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 3 kg |
| Hastighetsintervall | 20 till 100 rpm |
| Elektriska krav | 230 V, brittisk kontakt |
| Spänning | 230 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 38 °C |
| Wattal | 57.5 W |
| Amperage | 0,25 A |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Pluggtyp | UK-kontakt |
| Show More |