Läs mer
SICCO Mini-3 Desiccator Basic
Produktkod. 10272171
Change view
Volym (metrisk):
6 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10272171 6 l Varje
1 options
Produktkod. 10272171 Leverantör SICCO Leverantörsnummer V185003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10740.79 SEK
    5148.93 SEK / Paket med 1
    Save 5591.86 SEK
    52% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Mini-3 Desiccator Basic Polycarbonate, 3 fack
  • Polykarbonat, tre versioner (ett, två eller tre permanent fasta fack), inklusive torkmedel, staplingsbart.
  • One Touch Dörr med cirkulär tätning
  • Robust konstruktion
  • Transparent, krosssäker skåp av polykarbonat
  • Utmärkt sikt runt om
  • Gångjärnsdörr med bred öppningsvinkel
  • Lätt, transportabel
  • Staplingsbar
  • Torkmedel i en praktisk, återförslutningsbar behållare ingår vid leveransen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Skåp stil Frontmatad
Volym (metrisk) 6 l
Mått (D x B x H) Inredning 208 x 159 x 180 mm
Vikt (metrisk) 2.7 kg