Läs mer
Scientific Industries Mini-300 Orbital-Genie med vidhäftande matta
Produktkod. 16637692
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
UK-kontakt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp
16637692 EU-kontakt
16647692 UK-kontakt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16637692 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer SIM1702
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En kraftfull höghastighets Orbital Shaker
  • Ger en platt plattform med vidhäftande gummimatta perfekt för användning med öppna behållare, flaskor, T-flaskor
  • Mattans patenterade material är naturligt vidhäftande
  • Variabel skakhastighet från 35– 300 rpm
  • Anpassningsbar blandningsfunktion
  • Skapa vilken blandning som helst, från en jämn virvel till skvalpande luftning eller något däremellan
  • Kombination av vikt och specialdesignade fötter förhindrar gång även i högsta hastighet
  • Inga ytterligare hållare eller tillbehör behövs, Shakern är redo att användas när den levereras.
  • Rymmer udda formade behållare
  • Idealisk för försiktig skakning av udda formade kärl och behållare
  • Alternativ till kolvklämmor för att fästa kärl vid skakplattformen
  • Idealisk för behållare som flaskor och bägare som inte kan hållas med konventionella klämmor
Specifikationer
Bana 19 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 3 kg
Hastighetsintervall 35 till 300 rpm
Elektriska krav 230 V, Europeisk kontakt
Spänning 230 V
Wattal 57.5 W
Amperage 0,25 A
Produkttyp Vidhäftande matta
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50 Hz
Material Plattform i rostfritt stål med vidhäftande matta
Djup (engelska) 14 tum
Djup (metriskt) 350 mm
Mått (D x B x H) Inredning 14 x 14 x 3 tum.
Mått (L x B) 14 x 14 tum.
Mått (LxB) Plattform 12,5 x 12,5 tum.
Höjd (engelska) 3 tum
Höjd (metrisk) interiör 76 mm
Längd (engelska) 14 tum
Längd (engelska) Plattform 12,5 tum
Längd (metrisk) 350 mm
Längd (metrisk) plattform 315 mm
Bredd (engelska) 14 tum
Bredd (metrisk) 350 mm
Bredd (metrisk) Plattform 315 mm
Fraktvikt (engelska) 26 lb.
Fraktvikt (metrisk) 12 kg
Vikt (engelska) 22.6 lb.
Vikt (metrisk) 10.25 kg
Controllertyp Strömbrytare för på/av och variabel hastighetskontroll
Beskrivning Variable Speed BenchTop Orbital Shaker med vidhäftande matta
För användning med (utrustning) Vidhäftande matta
Inkluderar Shakern levereras med en vidhäftande gummimatta
Motortyp Pulsbreddsmodulering
Driftsvillkor Anslut nätsladden till ett korrekt jordat eluttag, arbetsytan måste vara jämn, stabil och halkfri.
Plattform stil Vidhäftande matta