Läs mer
Scientific Industries Mini-300 Orbital-Genie för kolvklämmor
Produktkod. 16607692 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
UK-kontakt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp
16607692 EU-kontakt
16617692 UK-kontakt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16607692 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer SIM1602
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En kraftfull höghastighets Orbital Shaker för praktiskt taget alla fartyg
  • Idealisk för applikationer som använder kolvar och bägare i olika storlekar med olika hastigheter
  • Variabel skakhastighet från 35-300 rpm ger alla blandningsåtgärder från en jämn virvel till skvalpande luftning eller något däremellan
  • Kombinationen av vikten och specialdesignade fötter förhindrar att gå även i de högsta hastigheterna
  • Blanda och matcha klämmor av olika storlekar på samma plattform eller alla i samma storlek (klämmor säljs separat)
  • Utrustad med en mångsidig plattform som möjliggör ytterligare tillbehör såsom dubbelhäftande tejp och vidhäftande matta. Båda är idealiska för behållare som inte kan hållas med konventionella klämmor (tillbehör säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 19 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 3 kg
Hastighetsintervall 35 till 300 rpm
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 38 °C
Wattal 57.5 W
Amperage 0,25 A
Håller 100 ml till 2 L kolvar
Produkttyp Mini-300 Orbital-Genie för kolvklämmor
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50 Hz
Material Plattform i rostfritt stål
Djup (engelska) 14 tum
Djup (metriskt) 350 mm
Mått (LxB) Plattform 290 x 290 mm
Mått (L x B x H) 350 x 350 x 72 mm
Höjd (engelska) 3 tum
Höjd (metrisk) 76 mm
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (engelska) Plattform 11,4 tum
Längd (metrisk) 350 mm
Längd (metrisk) plattform 290 mm
Bredd (engelska) 14 tum
Bredd (metrisk) 350 mm
Bredd (metrisk) Plattform 290 mm
Fraktvikt (engelska) 26 lb.
Fraktvikt (metrisk) 12 kg
Vikt (engelska) 22.6 lb.
Vikt (metrisk) 10.25 kg
Controllertyp Strömbrytare och hastighetskontrollratt
Beskrivning Variable Speed BenchTop Orbital Shaker för standardflaskklämmor
För användning med (utrustning) Kolvklämmor
Inkluderar Shakern levereras med en plattform för att ta emot flaskor/bägare i olika storlekar
Motortyp Puls med modulering
Driftsvillkor Anslut nätsladden till ett korrekt jordat eluttag, arbetsytan måste vara jämn, stabil och halkfri.
Plattform stil Standard kolvklämma