Läs mer
Scientific Industries Mini-300 Orbital-Genie med spärrklämmor
Produktkod. 16687682 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
UK-kontakt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp
16687682 UK-kontakt
16677682 EU-kontakt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16687682 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer SIM1503
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kraftig Orbital Shaker av standardfotavtryck
  • Ratcheting Clamps ger flexibiliteten för att använda en blandning av kärl av olika storlekar och form på en enda plattform
  • Enheten är utrustad med två spärrklämmor
  • Variabel skakhastighet upp till 300 rpm
  • Kan användas i kylrum och inkubatorer (ej för CO 2 inkubatorer)
  • Skapa vilken blandning som helst, från en jämn virvel till skvalpande luftning eller något däremellan
  • Kombination av vikt och specialdesignade fötter förhindrar gång även i högsta hastighet
  • Idealisk för försiktig skakning av udda formade kärl och behållare
  • Inga extra hållare eller tillbehör behövs
  • Shakern är redo att användas som den medföljer
  • Extra spärrklämmor finns tillgängliga för fler rader (extra klämmor säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bana 19 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 3 kg
Hastighetsintervall 35 till 300 rpm
Elektriska krav 230 V, brittisk kontakt
Spänning 230 V
Wattal 57.5 W
Amperage 0,25 A
Produkttyp Rachetingklämmor
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp UK-kontakt
Frekvens 50 Hz
Djup (engelska) 14 tum
Djup (metriskt) 350 mm
Mått (D x B x H) Inredning 14 x 14 x 3 tum.
Mått (L x B) 14 x 14 tum.
Mått (LxB) Plattform 12,5 x 12,5 tum.
Mått (L x B x H) 14 x 14 x 3 tum.
Höjd (engelska) 3 tum
Höjd (metrisk) interiör 76 mm
Längd (engelska) 14 tum
Längd (engelska) Plattform 12,5 tum
Längd (metrisk) 350 mm
Längd (metrisk) plattform 315 mm
Bredd (engelska) 14 tum
Bredd (metrisk) 350 mm
Bredd (metrisk) Plattform 315 mm
Fraktvikt (engelska) 26 lb.
Fraktvikt (metrisk) 12 kg
Vikt (engelska) 22.6 lb.
Vikt (metrisk) 10.25 kg
Controllertyp Variabel hastighet
Beskrivning Variable Speed BenchTop Orbital Shaker med spärrklämmor
För användning med (utrustning) Spärrklämmor
Inkluderar Shakern levereras med två dämpade spärrklämmor
Motortyp Pulsbreddsmodulering
Driftsvillkor Anslut nätsladden till ett korrekt jordat eluttag, arbetsytan måste vara jämn, stabil och halkfri.
Plattform stil Spärrklämmor
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.