Läs mer
Thermo Scientific™ Mini Kapillärföreningar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
0,22 till 0,32 mm ID Kapillär GC-kolonn
0,53 mm ID Kapillär GC-kolonn
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ Mini Kapillärföreningar är för användning med kapillära GC-kolonner.
Satsen innehåller en union och fem hylsor
Innehåller:
Union, 1; Hylsor, 5
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kapillärunion |
| Beskrivning | För 0,53 mm ID Kapillär |
| För användning med (utrustning) | 0,53 mm ID Kapillär GC-kolonn |