Läs mer
Thermo Scientific™ Mini Kapillärföreningar
Produktkod. 10311155 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
0,22 till 0,32 mm ID Kapillär GC-kolonn
0,53 mm ID Kapillär GC-kolonn
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10311155 0,22 till 0,32 mm ID Kapillär GC-kolonn Varje
10289074 0,53 mm ID Kapillär GC-kolonn Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10311155 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 290GU498
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Mini Kapillärföreningar är för användning med kapillära GC-kolonner.
Thermo Scientific™ Mini Kapillärföreningar är för användning med kapillära GC-kolonner.
Satsen innehåller en union och fem hylsor
Innehåller:
Union, 1; Hylsor, 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kapillärunion
Beskrivning För 0,32 mm ID Kapillär
För användning med (utrustning) 0,22 till 0,32 mm ID Kapillär GC-kolonn