Läs mer
Thermo Scientific™ Mini Kapillärföreningar
Produktkod. p-4522171 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
0,22 till 0,32 mm ID Kapillär GC-kolonn
0,53 mm ID Kapillär GC-kolonn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10311155
Brand: Thermo Scientific™ 290GU498
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Mini Kapillärföreningar är för användning med kapillära GC-kolonner.
Thermo Scientific™ Mini Kapillärföreningar är för användning med kapillära GC-kolonner.
Satsen innehåller en union och fem hylsor
Innehåller:
Union, 1; Hylsor, 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kapillärunion
Beskrivning För 0,32 mm ID Kapillär
För användning med (utrustning) 0,22 till 0,32 mm ID Kapillär GC-kolonn