Läs mer
IKA™ Mini G Centrifuge
Produktkod. 13447629 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet:
8 x 2,0 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
13447629 8 x 2,0 ml Varje
1 options
Produktkod. 13447629 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003958000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4950.00 SEK
    4206.36 SEK / Paket med 1
    Save 743.64 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
En minicentrifug för alla applikationer som inte kräver höga hastigheter, t.ex. mikrofiltrering och cellseparation med ett transparent lock för konstant observation.
  • Kan användas för både PCR-kärl och PCR-strips
  • Som en säkerhetsfunktion går centrifugen endast när locket är stängt
  • Locket öppnas enkelt med en knapptryckning
  • Fast hastighet på 6000rpm
  • Digital timer justerbar från 1 till 99 minuter
  • Integrerat snabbstopp
  • Snabb uppstart av hastighet
  • Kompakt design och tyst drift
  • Rotor utbytbar utan verktyg
  • Enkel hantering med pekknappsats
  • Inkluderar rotor och adaptertillbehör i leveransen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 x 2,0 ml
Max. Hastighet 6,000 rpm
Höjd (metrisk) Exteriör 105 mm
Bullernivå Tyst
Timer Digital, justerbar från 1 till 99 min.
Bredd (metrisk) Exteriör 155 mm
Inkluderar Rotor 8 x 1,5/2mL, Rotor 4 x remsa 8 x 0,2mL, Adaptersats 0,5mL x 8, Adaptersats 0,4mL x 8, Adaptersats 0,2mL x 8
Säkerhetsfunktioner Autostopp om locket är öppet
Beskrivning Digital minicentrifug
Elektriska krav 100 - 240 V, 50/60 Hz, 12 W, 500 mA förbrukning
Djup (metriskt) 175 mm
För användning med (utrustning) PCR-kärl och remsor
Rotor ingår Ja
Profil (acceleration/bromsning) 2000 G centrifugalacceleration
Körtid 99 min.
Nettovikt 1.4 kg
Visningstyp LED, 7-segment