Läs mer
Cytiva Mini Clamp Montage
Produktkod. 10137394 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
:
Mini Clamp Montage
Produktkod.
10137394 Mini Clamp Montage
1 options
Produktkod. 10137394 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 80642542
Bara null kvar
Specifikationer
Beskrivning Mini Clamp Montage
För användning med (utrustning) miniVE elektroforessystem
Inkluderar 2 skruvar