Läs mer
Cytiva Minidialyssatser
Handla allt Cytiva Produkter
MWCO:
1 kDa
8 kDa
Kapacitet (metrisk):
250μ L
2 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
250µL
Varje
Beskrivning
Innehåller
50 rör med 50 dialys och 50 standardlock, plus sex flottörer
- Särskilt väl lämpad för avsaltning av proteinprover före analys med isoelektrisk fokusering (IEF) och 2-D elektrofores
- Använder engångsdialysrör med dialysmembran inbyggt i lock
- Konisk rörbotten maximerar provåtervinningen
- Processen är klar på så lite som flera timmar
- Val av molekylviktsgräns och rörstorlek
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Minidialyskit |
| MWCO | 1 kDa |
| Kapacitet (metrisk) | 250μ L |
| Kit Innehåll | 50 x tub med dialyslock, 50 x standardlock, 6 x flottör |
| Kvantitet | Vardera |
| För användning med (applikation) | Erbjuder en enkel lösning på hanteringsproblemen med småvolymsdialys, dialysrören i satsen har vardera ett lock som innehåller en liten skiva av dialysmembran |