Läs mer
Cytiva Minidialyssatser
Produktkod. 10617465 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
MWCO:
1 kDa
8 kDa
Kapacitet (metrisk):
250μ L
2 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
250µL
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10617465 8 kDa 250μ L 250µL
11520694 8 kDa 2 mL 1 uppsättning
10196074 1 kDa 250μ L 1 uppsättning
11510694 1 kDa 2 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10617465 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 80648413
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Innehåller
50 rör med 50 dialys och 50 standardlock, plus sex flottörer
Erbjud en enkel lösning på hanteringsproblem med småvolymsdialys. Dialysrören i satsen har vardera ett lock som innehåller en liten skiva av dialysmembran.
  • Särskilt väl lämpad för avsaltning av proteinprover före analys med isoelektrisk fokusering (IEF) och 2-D elektrofores
  • Använder engångsdialysrör med dialysmembran inbyggt i lock
  • Konisk rörbotten maximerar provåtervinningen
  • Processen är klar på så lite som flera timmar
  • Val av molekylviktsgräns och rörstorlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Minidialyskit
MWCO 8 kDa
Kapacitet (metrisk) 250μ L
Kit Innehåll 50 x tub med dialyslock, 50 x standardlock, 6 x flottör
Kvantitet Vardera
För användning med (applikation) Erbjuder en enkel lösning på hanteringsproblemen med småvolymsdialys, dialysrören i satsen har vardera ett lock som innehåller en liten skiva av dialysmembran