Learn More
Cytiva Minidialyssatser
Code produit. p-3667304 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
MWCO:
1 kDa
8 kDa
Kapacitet (metrisk):
250μ L
2 mL
Conditionnement:
1 uppsättning
250µL
Varje
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11520694
Marque: Cytiva 80648432
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
50 rör med 50 dialys och 50 standardlock, plus sex flottörer
Erbjud en enkel lösning på hanteringsproblem med småvolymsdialys. Dialysrören i satsen har vardera ett lock som innehåller en liten skiva av dialysmembran.
  • Särskilt väl lämpad för avsaltning av proteinprover före analys med isoelektrisk fokusering (IEF) och 2-D elektrofores
  • Använder engångsdialysrör med dialysmembran inbyggt i lock
  • Konisk rörbotten maximerar provåtervinningen
  • Processen är klar på så lite som flera timmar
  • Val av molekylviktsgräns och rörstorlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttyp Minidialyskit
MWCO 8 kDa
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Kit Innehåll 50 x tub med dialyslock, 50 x standardlock, 6 x flottör
Kvantitet Vardera
För användning med (applikation) Erbjuder en enkel lösning på hanteringsproblemen med småvolymsdialys, dialysrören i satsen har vardera ett lock som innehåller en liten skiva av dialysmembran
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis