Beskrivning
- Stabil konstruktion för stabil och pålitlig virvelverkan
- Idealisk för applikationer som kräver repeterbara resultat
- Mikroprocessorkontroll bibehåller inställd hastighet för stark, konsekvent blandning
- Timern visar förfluten tid eller, när den är programmerad till användardefinierad tidsgräns, stängs enheten av när tiden når noll
- Två driftsätt; kontinuerligt läge vid användning av tillbehör eller pekläge som aktiverar blandning när du trycker ner koppens huvud
- LED-displayer för hastighet och tid
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 4,9 mm |
| Hastighetsintervall | 500 till 2500 rpm |
| Elektriska krav | 320 V, 0,6 A, 50/60 Hz |
| Amperage | 0,6 A |
| Mått (L x B) | 21.00 x 12.30 cm |
| Höjd (engelska) | 6,50 tum |
| Höjd (metrisk) | 16.5 cm |
| Längd (engelska) | 8.30 tum. |
| Längd (metrisk) | 21.00 cm |
| Bredd (engelska) | 4,80 tum. |
| Visa mer |