Läs mer
Fisherbrand™ Minitorrbad med uppvärmt lock
Produktkod. 17848617 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17848617 Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
1 options
Produktkod. 17848617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9255.75 SEK
    4722.91 SEK / Paket med 1
    Save 4532.84 SEK
    48% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kompakt torrbadvärmare med uppvärmt lock för att minska kondens och avdunstning.
De Fisherbrand™ Minitorrbadkar med uppvärmt lock har ett unikt värmesystem som förbättrar temperaturprestanda och minskar kondens och avdunstning. Med ett andra värmeelement placerat inuti instrumentets lock, värms proverna också uppifrån, vilket ger en enhetlig provtemperatur genom hela provet.
Både block- och locktemperaturen kan väljas oberoende av varandra i steg om °0,1 C, vilket gör detta minitorrbad lämpligt för de mest temperaturkänsliga applikationerna, inklusive LAMP-analyser och immunanalysprocedurer.
Notera: Badkar inkluderar inte block. Se Tillbehörslänkar för blockalternativ.
Specifikationer
Larmtyper Synlig
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 15 x 1.5 mL
Kammarmaterial ABS-plast
CO2-sensorteknik Ingen sensor
Syrekontroll Ingen
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Typ Torrt bad med uppvärmt lock
Inkluderar Mini-torrbad. (Block säljs separat.)
Temperaturnoggrannhet 0,3 °C
Temperaturenhetlighet 0,2 °C
Garanti 2 år
Mått (L x B x H) 6,2 x 5,3 x 4,7 tum. (15,8 x 13,5 x 12 cm)
Vikt (engelska) 1.8 lb.
Spänning 120/230 V
Amperage 1 A