Läs mer
Fisherbrand™ Minielektroforessystem
Produktkod. 15530340 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Gelens mått:
En: 105 x 60 mm, två: 50 x 60 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Gelens mått Förpackningsstorlek
15530340 En: 105 x 60 mm, två: 50 x 60 mm Varje
1 options
Produktkod. 15530340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6752.20 SEK
    5400.01 SEK / Paket med 1
    Save 1352.19 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Häll på gel, ladda kontrastremsor och tryck på start. Fisherbrand™ mini Electrophoresis System är idealiskt för personligt bruk, små laboratorier eller klassrummet och inkluderar geltagning, gjutset och strömförsörjning.
  • Inkluderar gelbox strömförsörjning och två gjutset
  • Snabb och enkel gelgjutning
  • Inga klämmor eller distanser krävs
  • Kompakt design
Specifikationer
Timer 0 till 99 minuter eller kontinuerligt
Gelens mått En: 105 x 60 mm, två: 50 x 60 mm
Inkluderar Säkerhetslockförregling, två gjutsatser
Volym (metrisk) buffert 230 mL
Mått (L x B x H) 190 x 130 x 55 mm
Elektriska krav 115/230 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz