Läs mer
Pyrex™ Mini gasbubbla
Produktkod. 15567910
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15567910 2 ml Paket med 5
1 options
Produktkod. 15567910 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer GB3/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3595.00 SEK
    2962.65 SEK / Paket med 5
    Save 632.35 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 05-02-2027
Används i experiment med inert atmosfär. Pyrex™ Mini Gas Bubbler är idealisk för bubbelräkning.
  • För användning i experiment med inert atmosfär
  • Idealisk för bubbelräkning
  • Komplett med löstagbara plastslanganslutningar för att möjliggöra enkel och säker anslutning till 9 mm flexibla slangar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Typ Mini gasbubbla
För användning med (applikation) Experiment med inert atmosfär och bubbelräkning