Läs mer
Invitrogen™ Mini Gel Tank Base
Kvantitet:
1 enhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank är kompatibel med en mängd olika Novex™ geler, NuPAGE™ geler och Bolt™ Bis-Tris Plus geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Optimerade förhållanden med konstant spänning tillåter Bolt™ Bis-Tris Plus geler som ska köras på cirka 35 minuter. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Endast för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska procedurer.
Mini Gel Tank är kompatibel med en mängd olika Novex™ geler, NuPAGE™ geler och Bolt™ Bis-Tris Plus geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Optimerade förhållanden med konstant spänning tillåter Bolt™ Bis-Tris Plus geler som ska köras på cirka 35 minuter. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Endast för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska procedurer.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mini Geler |
| Gelkompatibilitet | Novex™ Mini Gels |
| Gel storlek | Mini |
| Typ | Mini Gel Tank Base |
| Kvantitet | 1 enhet |
| Frakt skick | Rumstemperatur |