Läs mer
Invitrogen™ Mini Gel Tank och Blot Modul Set
Produktkod. 15384604
Change view
Kvantitet:
1 set
Produktkod. Kvantitet
15384604 1 set
1 options
Produktkod. 15384604 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NW2000
Grundläggande proteinbiologi
Använd kampanjkoden 27946
Visa alla kampanjer
I lager
Innehåller
Mini Gel Tank (Runner Tank; Kassettklämmor, vänster och höger; Tankbas; Tanklock; och strömförsörjningsadaptrar) och två Mini Blot-moduler (var och en med Mini Blot-modul med packning, fyra Blotting-svampar, Blotting-pincett, Blotting-roller)
Tillhandahåller alla nödvändiga enheter för proteinseparation och Western blotting med Novex™-geler, NuPAGE™-geler och Bolt™ Bis-Tris Plus-geler
Detta set innehåller en Mini Gel Tank för proteinseparation och två Mini Blot-moduler för Western-överföring.
Mini Gel Tank-funktioner
  • Kompatibel med en mängd Novex™-geler, NuPAGE™-geler och Bolt Bis-Tris Plus-geler
  • Rymmer upp till två geler per körning
  • Tankdesign möjliggör gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning
  • Optimerade förhållanden med konstant spänning gör att Bolt Bis-Tris Plus-geler kan köras på cirka 35 minuter.
  • Körtiderna varierar beroende på buffertförhållanden och den strömförsörjning som används
  • Rymmer även en blot-modul per kammare, eller två blot-moduler totalt med sida vid sida-layout, för bekväma Western-överföringar
Mini Blot Module-funktioner
  • Enhet för våt överföring används uteslutande med Mini Gel Tank
  • Kompatibel med Bolt Bis-Tris Plus-geler, rymmer en gel per överföring
  • Universalanslutning och gjuten packning gör blot-modulen enkel att använda
  • Blotmodulens inre kärna ger mindre användning av metanolbaserad överföringsbuffert per överföring
  • Vid rekommenderade förhållanden och konstant spänning kan proteiner överföras till nitrocellulosa- eller PVDF-membran, vanligtvis inom 30 till 60 minuter.
Den nuvarande modellen Mini Gel Tank inkluderar kassettklämmor med gråa kamhandtag utformade för användning med 10 cm Bolt-minigeler samt NuPAGE- och Novex Tris-Glycine-minigeler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 1 mini-geltank
• 2 blot-moduler
Kapacitet 2 geler/körning
Gelkompatibilitet Novex™ Mini Gels
Gel storlek Mini
Produktlinje Invitrogen
Körtid 35 min
Typ Mini Gel Tank och Blot Modul Set
Kvantitet 1 set
Frakt skick Rumstemperatur
Max. Spänning 500 VDC