Läs mer
Buerkle™ Mini nedsänkningscylinder
Produktkod. 10605453 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Följ Ex-säkra riktlinjer vid provtagning av brandfarliga vätskor. Använd endast ledande sänkkablar gjorda av icke gnistbildande material och ledande handrullar med jordad anslutning.
Produktkod. 10605453
Brand: Buerkle™ 53655000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Följ Ex-säkra riktlinjer vid provtagning av brandfarliga vätskor. Använd endast ledande sänkkablar gjorda av icke gnistbildande material och ledande handrullar med jordad anslutning.
För provtagning av vätskor på trånga platser där det är svårt att komma åt. Kan även användas i böjda dopprör och tunnor med smala öppningar. Diameter endast 32 mm. Doppningsbehållare används i olika områden för att samla vätskor för provtagning. Bürkle producerar den mest omfattande kollektionen av doppbehållare på långa vägar, rätt produkt för varje användning som det var
För provtagning av vätskor på trånga platser där det är svårt att komma åt, eller för provtagning av rör och tunnor med smala öppningar. Diameter endast 32mm.
  • 50 ml innehåll
  • Höjd 180mm
  • Vikt 350 g
  • Rostfritt stål V2A (1.4301)
  • Avskruvad topp möjliggör enkel rengöring.
  • Beställ lämplig sänkkabel och manuellt manövrerad haspel separat
  • Testad för användning i Ex-skyddszon 0
  • Explosionskategorierna IIA och IIB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Diameter (metrisk) Yttre 32 mm
Höjd (metrisk) 180 mm