Läs mer
Fisherbrand™ Mini LED-ljuslåda, batteridriven
Produktkod. 16360666 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Intensitet:
5300 K,± 270 K
Produktkod. Intensitet
16360666 5300 K,± 270 K
1 options
Produktkod. 16360666 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 120661
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Mini LED-ljuslådan används som ljuskälla för att hjälpa till med räkningen av bakteriekolonier. Den kan också användas för snabb screening av 96-brunnars tallrikar, petriskålar, geler, diabilder och OH-film. Det lilla och smala fotavtrycket sparar utrymme på bänkskivan och kan enkelt förvaras i en låda.
  • LED ljuskälla
  • Färgtemperatur 5300 K± 270 K
  • Betraktningsyta (125 x 100 mm) är idealisk för snabb screening av 96-brunnars tallrikar, petriskålar, elektroforesgeler, diabilder och OH-film
  • Drivs av sex 1,5 V AAA-batterier (ingår)
  • Mått (L x B x H): 6,2 x 5,9 x 0,6 tum.
Specifikationer
Längd (metrisk) 15.8 cm
Bredd (metrisk) 15 cm
Höjd (metrisk) 1.4 cm
Höjd (engelska) 0,6 tum
Produkttyp LED-transilluminator
Bredd (engelska) 5,9 tum
För användning med (applikation) Undersökning
För användning med (utrustning) Tallrikar, petriskålar, geler, diabilder och OH-film
Längd (engelska) 6,2 tum.
Mått (L x B x H) 15,8 x 15 x 1,4 cm (6,2 x 5,9 x 0,6 tum)
Elektriska krav 6 x AAA-batterier
Modell 120661
Spänning 1.5 V
Visningstyp LED
Intensitet 5300 K,± 270 K
Typ av belysning LED