Läs mer
Corning™ Minimikrocentrifug, 100-240V
Produktkod. 15851872 Handla allt Corning Produkter
Change view
Max. RCF:
2 000 x g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Max. RCF Förpackningsstorlek
15851872 2 000 x g Varje
1 options
Produktkod. 15851872 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6770
Stöd din forskning inom hälsovetenskap
Använd kampanjkoden 28030
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Corning™ Mini-mikrocentrifug, 100-240V personligt bänkinstrument arbetar med en fast hastighet och är designad för snabb spin-down av mikroprover.
De Corning LSE minimikrocentrifug är ett personligt bänkinstrument designat för snabb spin-down av mikroprover. Driften är enkel och bekväm. Efter att ha laddat provrör, stäng locket och rotorn accelererar snabbt till 6 000 rpm (2 000 xg). Detta hastighetsområde är idealiskt för att föra små droppar till botten av rören, mikrofiltrering eller grundläggande separationer. Tryck på lockets frigöringsknapp och rotorn stannar.
De LSE minimikrocentrifug inkluderar en 8-ställs rotor som accepterar standardmikrocentrifugrör på 1,5 mL till 2,0 mL, och adaptrar ingår för 0,5/0,4 mL och 0,2 mL rör. Dessutom ingår en 4-ställs rotor för PCR-bandrör.
  • Kompakt, lätt och lätt att använda
  • Stäng locket för att starta, tryck på lockets frigöringsknapp för att stoppa
  • 8 x 1,5/2,0 ml rotor och 4-ställs bandrörsrotorer ingår
  • Fast hastighet på 6 000 rpm genererar 2 000 xg.
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Hastighet 6,000 rpm
Max. RCF 2 000 x g
Inkluderar 2 rotorer, 3 adaptrar, 1 strömadapter
Elektriska krav 100/240 V
Kylt Nej
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Produkttyp Mini-mikrocentrifug