Läs mer
Kartell™ MiniFix mikropipett
Produktkod. 10053702
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
500 μL
Kompatibla tips:
Kartell™ 956/959
Kartell™ 960/958
Kartell™ 961
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10053702
Brand: Kartell™ 0128800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En innovativ produktlinje av minimikropipetter med fast volym av luftavstånd. Kartell™ MiniFix Micropipettor är designad för snabb, repetitiv och exakt drift och är till konkurrenskraftiga priser.
  • Helt autoklaverbara
  • Designad för snabb, repetitiv och exakt drift
  • Mycket kompakt vad gäller storlek och vikt
  • Designad för rutinarbete eller biologiskt riskarbete
  • Kartell™ spetsar passar på det koniska skaftet såväl som de flesta andra kommersiellt tillgängliga spetsar
  • Kolvknappen har en annan färg beroende på doseringskapacitet
  • Individuellt kalibrerad i enlighet med ISO8655, den nya internationella standarden för kolvstyrda volumetriska apparater
  • Bär CE-märkningen
Specifikationer
Noggrannhet ±0,5 %
Certifikat och efterlevnad CE/IVD
Kompatibla tips Kartell™ 960/958
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Röd
För användning med in situ-analyser och provtagning, rutinarbete eller biologiskt riskarbete
Antal kanaler 1
Typ Mini mikropipett
Volym (metrisk) 25μ L
För användning med (applikation) Rutinmässigt eller biologiskt riskarbete, in situ-analyser och provtagning
Kvantitet 1/Pk.
Längd (metrisk) 13 cm
Vikt (metrisk) 10 g