Läs mer
Cole-Parmer™ SH-200-serien Stuart Microplate Shakers
Produktkod. 17771288 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Bärande kapacitet (metrisk):
1 kg
2 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bärande kapacitet (metrisk)
17771288 1 kg
17731288 2 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17771288 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 5190116
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger en snabbblandningsverkan i en snäv omloppsbana
  • Halkfri matta och plattformsläpp håller plattorna säkert
  • Inbyggd timer och digital hastighet LED-display ger reproducerbara resultat
  • Kan användas i inkubatorer
  • Dessa mikroplattor kombinerar hög hastighet och en liten 1,5 mm omloppsbana för att producera kraftig skakning perfekt för mikrobrunnsplattor.
  • Shakers har en stoppmekanism, lättanvänd kontroller med timer, LED-display och ett digitalt hastighetsval från 250 till 1250 rpm med mjukstart.
  • Ställ enkelt in digital timer från 1 till 999 minuter. När timern når noll stannar shakern automatiskt och avger en varning.
  • Shakern kan användas kontinuerligt och mikroprocessorn bibehåller hastighetsnoggrannheten under långa körningar.
  • Välj modellen med fyra plattor för småskaliga applikationer eller modellen med åtta plattor för bänkskivor med hög genomströmning.
Specifikationer
Bana 1.5 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 1 kg
Hastighetsintervall 250 till 1250 rpm
Elektriska krav 230 V
Spänning 230 V
Produkttyp Microplate Shaker
Bärande kapacitet (engelska) 2.2 lb.
Frekvens 50 Hz
Djup (engelska) 13.188 tum.
Djup (metriskt) 33.5 cm
Höjd (engelska) 6,1 tum
Höjd (metrisk) 15.5 cm
Bredd (engelska) 1,826 tum.
Bredd (metrisk) 15.5 cm
Modell SH-200
Visa LED
Inkluderar Platt plattform, halkfri matta och nätsladd
Antal positioner 1
Timerintervall 1 till 999 minuter