Läs mer
IKA™ Mini MR Standard
Produktkod. 16287211 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet:
1 ml
Produktkod. Kapacitet
16287211 1 ml
1 options
Produktkod. 16287211 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025004132
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Magnetomrörare utan uppvärmning.
  • Liten magnetomrörare utan uppvärmning.
  • För omrörningsmängder upp till 1 000 ml (H2O )
  • Steglöst variabel hastighet från 0 till 2.500 rpm
  • Vit uppställningsplatta lämplig för observation av färgreaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 0 till 2,5 rpm
Kapacitet 1 ml
Toppplattans yta (metrisk) 115 x 115 mm
Elektriska krav 50/60 Hz, 3 W
Amperage 300 mA
Färg Blått
Beskrivning Mini MR standard
Hastighetskontroll Vridknopp
Vikt (metrisk) 0.22 kg