Läs mer
Thermo Scientific™ Minitelefonuttag/USB-kabel för Eutech™ 450 serie/2700 serie meter
Produktkod. 15397073
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
15397073 Varje
1 options
Produktkod. 15397073 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer MINIPHONEUSB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.00 SEK
    397.20 SEK / Paket med 1
    Save 19.80 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 26-10-2026
Eutech™ tillhandahåller olika typer av kablar och adaptrar tillgängliga för användning med Eutech™ meter.
Eutech™ tillhandahåller olika typer av kablar och adaptrar tillgängliga för användning med Eutech™ meter. Minitelefonuttaget, 2,5 mm /USB-kabel används för Eutech 450/ 2700 serie meter.
Funktioner
  • USB kabel, 2,5 mm mini telefonjack till USB kabel
  • Används med: Eutech 450 / 2700 meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning USB kabel, minitelefonkontakt till USB
Typ Mini-telefonuttag/USB-kabel