Läs mer
Brady™ Mini Pictogram Mix
Product Code. 15523879 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Mått (L x B):
10 x 10 mm
Unit Size:
Varje
Product Code. Mått (L x B) Unit Size
15523879 10 x 10 mm Varje
1 options
Product Code. 15523879 Supplier Brady™ Supplier No. 814013
I lager
Säkerhetsikoner utformade för att förbättra säkerheten på arbetsplatsen.
  • 1 ark innehåller 11 av följande ikoner:
    • PIC1801: Explosivt
    • PIC1803: Oxiderande
    • PIC1804: Komprimerad gas
    • PIC1805: Hälsofara
    • PIC1806: Farligt för vattenmiljön
    • PIC1807: Andningsrisk
    • PIC1808: Frätande
    • PIC1809: Akut toxicitet
  • Och 16 av:
    • PIC1802: Brandfarligt
Specifications
Avsluta Glans
Material Magnetisk plast
Typ av lim Permanent akryl
Form Diamant
Mått (L x B) 10 x 10 mm
Färg Svart