Läs mer
Fisherbrand™ Horisontell bredformat Mini-Plus gelenhet
Produktkod. 11553352 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Gelens mått:
L x B: 102 x 144 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Gelens mått Förpackningsstorlek
11553352 L x B: 102 x 144 mm Varje
1 options
Produktkod. 11553352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4700.00 SEK
    4409.49 SEK / Paket med 1
    Save 290.51 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Gelenhet, brett format, Mini-Plus, 1 x gelgjutbricka med grindar, 2 x 1,0 mm 20 provkammar, strömförsörjningskontakter och laddningsremsor
För snabbare separation av flera prover.
  • För rutinmässig och snabb elektrofores
  • Har fyra kampositioner för snabb separering av prover
  • Avtagbar gelgjutbricka
Specifikationer
Typ Horisontell bredformat Mini-Plus gelenhet
Gelens mått L x B: 102 x 144 mm
Inkluderar
Gelenhet, brett format, Mini-Plus, 1 x gelgjutbricka med grindar, 2 x 1,0 mm 20 provkammar, strömförsörjningskontakter och laddningsremsor
Provstorlek 80
Volym (metrisk) buffert 500 mL