Läs mer
Buerkle™ MiniSampler miljöprovtagningskit
Produktkod. 10268460 Handla allt Bürkle Produkter
För användning med (applikation):
Allmän provtagning
Ultra Pure Sampling
Material:
PTFE
Polyeten (återvinningsbar)
Förpackningsstorlek:
Varje
Inte för aggressiva syror. Ångor kan förstöra pumpen.
Produktkod. 10268460
Brand: Buerkle™ 53050100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inte för aggressiva syror. Ångor kan förstöra pumpen.
Välj mellan PE-modellen för allmän provtagning eller PTFE-modellen för ultraren provtagning. Buerkle™ MiniSampler miljöprovtagningssatser är idealiska för provtagning från fat, behållare, tankar och andra vätskelagringsenheter med stora volymer.
  • Provvätskan kommer endast i kontakt med sugslangen och originalprovflaskan, vilket minimerar risken för korskontaminering
  • Flaskorna försluts omedelbart efter provtagning
  • Engångssugsslang kan snabbt bytas ut för att säkerställa att proverna inte är kontaminerade
  • Vid behov kan en ny slang användas för varje prov
  • 8 mm slang kan nå smala, till synes otillgängliga provtagningsområden
  • Även lämplig för viskösa oljor
  • Komplett med en praktisk transportväska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp MiniSampler
Material Polyeten (återvinningsbar)
Beskrivning Max sughöjd: 5 m
Inkluderar Vakuumpump, 100 mL 10 PE-flaskor, 10 m PE-sugslang (6 x 8 mm), 1 slangavskärare, 1 slangvikt i rostfritt stål tillverkad av V2A (1.4301), 20 st seal-it-flasktätningar
För användning med (applikation) Allmän provtagning