Läs mer
Buerkle™ MiniSampler miljöprovtagningskit
Handla allt Bürkle Produkter
För användning med (applikation):
Allmän provtagning
Ultra Pure Sampling
Material:
PTFE
Polyeten (återvinningsbar)
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Provvätskan kommer endast i kontakt med sugslangen och originalprovflaskan, vilket minimerar risken för korskontaminering
- Flaskorna försluts omedelbart efter provtagning
- Engångssugsslang kan snabbt bytas ut för att säkerställa att proverna inte är kontaminerade
- Vid behov kan en ny slang användas för varje prov
- 8 mm slang kan nå smala, till synes otillgängliga provtagningsområden
- Även lämplig för viskösa oljor
- Komplett med en praktisk transportväska
Specifications
Specifications
| Produkttyp | MiniSampler |
| Material | Polyeten (återvinningsbar) |
| Beskrivning | Max sughöjd: 5 m |
| Inkluderar | Vakuumpump, 100 mL 10 PE-flaskor, 10 m PE-sugslang (6 x 8 mm), 1 slangavskärare, 1 slangvikt i rostfritt stål tillverkad av V2A (1.4301), 20 st seal-it-flasktätningar |
| För användning med (applikation) | Allmän provtagning |