Läs mer
Buerkle™ Adapter för Buerkle™ MiniSampler
Produktkod. 10475355 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Material:
PTFE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material unitSize
10475355 PTFE Varje
1 options
Produktkod. 10475355 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53050209
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av PTFE. Buerkle™ MiniSampler Adapter passar glasgänga GL45. För användning med Buerkle™ MiniSampler PTFE.
  • Tillverkad av PTFE
  • Passar glasgänga GL45
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Adapter
Material PTFE
Beskrivning Passar glasgänga GL 45