Läs mer
Fisherbrand™ Mini skakinkubator med plan plattform med matta
Produktkod. 16313226 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
30 till 300 rpm
Produktkod. Hastighetsintervall
16313226 30 till 300 rpm
1 options
Produktkod. 16313226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46820.00 SEK
    28875.95 SEK / Paket med 1
    Save 17944.05 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Fisherbrand™ Mini skakinkubator med plan plattform med matta är en kompakt skakinkubator för flaskor och rör.
  • Extremt kompakt
  • Pekskärmskontroll
  • Patenterad magnetkolvfäste
Specifikationer
Bana 19 mm
Hastighetsintervall 30 till 300 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 1 A, 200 W
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 60 °C
Amperage 1 A
Håller 5 x 500 ml-kolvar, plattor och rörställ
Certifikat och efterlevnad CE
Temperaturnoggrannhet 0,1 °C
Material Aluminium, polykarbonat, gummiplattform
Mått (LxB) Plattform 23.5 x 29 cm
Mått (L x B x H) 28 x 41 x 33 cm
Fraktvikt (engelska) 37 lb.
Fraktvikt (metrisk) 17 kg
Vikt (engelska) 25 lb.
Vikt (metrisk) 11.5 kg
Visa Tryck
Inkluderar Plattform med platt gummimatta
Plattform stil Platt matta
Timerintervall 0 till 49 timmar Kontinuerligt
Garanti och serviceerbjudande 2 år