Läs mer
Descrizione
Includes
- 2x 10/15 ml paddel
- 2x 5/7ml paddel
- 2x 1,5/2ml paddel
- 1 x 50 ml paddel
- Litet utrymme
- Digital RPM Visa
- Underhållsfri motor med tyst drift
- Paddlar är lätta att justera/byta - Varje paddel kan justeras från 0-90 grader
- Uppnå effektivare blandning med“ agitation” läge
- Omröring kommer att inträffa var 40:e grader i rotationscykeln
- Kombination av rotation och oscillation ger effektivare blandning
- Extra paddlar finns
Warranty
2 år
Specifica
Specifica
| Hastighetskontroll noggrannhet | ±1 rpm |
| Hastighetsintervall | 10 till 40 rpm |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 40 °C |
| Håller | Rör |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Pluggtyp | EU, Storbritannien, CN-kontakt |
| Antal positioner |
|
| Garanti och serviceerbjudande | 2 år |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?