Läs mer
Fisherbrand™ Mini Tube Rotator
Produktkod. p-6731187 Handla allt Fisherbrand Produkter
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Certifikat och efterlevnad:
CE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15534080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • 2x 10/15 ml paddel
  • 2x 5/7ml paddel
  • 2x 1,5/2ml paddel
  • 1 x 50 ml paddel
Kan användas över ett brett spektrum av vetenskapliga discipliner, inklusive, men inte begränsat till, molekylärbiologi, klinisk och biokemi
  • Litet utrymme
  • Digital RPM Visa
  • Underhållsfri motor med tyst drift
  • Paddlar är lätta att justera/byta - Varje paddel kan justeras från 0-90 grader
  • Uppnå effektivare blandning med“ agitation” läge
  • Omröring kommer att inträffa var 40:e grader i rotationscykeln
  • Kombination av rotation och oscillation ger effektivare blandning
  • Extra paddlar finns
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetskontroll noggrannhet ±1 rpm
Hastighetsintervall 10 till 40 rpm
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 40 °C
Håller Rör
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Antal positioner
  • 84 x 0,5/0,8 ml rör
  • 60 x 1,5/2,0 ml rör
  • 28 x 5/7 ml rör
  • 28 x 10/15 ml rör
  • 6 x 50 ml rör
Garanti och serviceerbjudande 2 år