Läs mer
Axygen™ Minirörsystem
Produktkod. 12519137 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,65 ml
1,1 ml
12 Cap Strip
8 Cap Strip
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
12 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
120 Strips/PK., 5 Packs/Cs.
120 remsor/påse; 5 påsar/Cs.
8 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
80 Strips/PK., 5 Packs/Cs.
80 remsor/påse; 5 påsar/Cs.
96/Rack, 10 Rack/Pk., 5 Pack/Cs.
960 Tuber/påse, 5 påsar/Cs.
Dimensione della confezione:
Paket med 120
Paket med 400
Paket med 4800
Paket med 600
Paket med 80
Paket med 960
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12519137
Marca: Axygen™ MTS118C
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Polypropenrörsystem för sammansatt biblioteksförvaring
Axygen™ Minirörssystem finns i 0,65 ml enkel minirör eller 1,1 ml enkel minirör. De finns även i remsor med 8 eller 12 kapslar. Mini Tube System-ställ är kompatibla med Beckman Coulter , Tecan , och andra automationsarbetsstationer.
  • Racket har en enkelriktad lockdesign och alfanumeriskt rutnät
  • Ingjutna kondensringar på locket minimerar korskontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1,1 ml
Färg Klart
Material Polypropen
Formatera Väska
För användning med (applikation) Säkerställer positiv providentifiering
Inkluderar Alfanumeriskt rutnät, envägslock
Antal per förpackning 120/Pk.
Förpackning 120 remsor/påse; 5 påsar/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Bottenform Rund
Produkttyp Mikrorör
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato