Läs mer
UVP Mini UV-lampa
Produktkod. p-8008740
Våglängd:
254 nm
365 nm
Mått (L x B):
159 x 25 mm
376 x 96 mm
Inkluderar:
Ficklampa, Nylon rem
Nylon rem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11746116
Brand: UVP 95015804
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av slagtålig plast som motstår blekning eller sprickbildning. UVP™ Mini UV-lampor är tillräckligt små för att få plats i en ficka. Lätt, bärbar lampa är utmärkt för fältbruk.
  • Tillverkad av slagtålig plast som motstår blekning eller sprickbildning
  • Lamporna är tillräckligt små för att få plats i en ficka
  • En nylonrem är fäst för enkel att bära
  • Kräver 4 AA-batterier
Specifikationer
Wattal 4 W
Våglängd 254 nm
Mått (L x B) 159 x 25 mm
Mått (L x B x H) 159 x 25 x 64 mm
Höjd (metrisk) 64 mm
Inkluderar Nylon rem
Längd (metrisk) 159 mm
Material Plast
Modell UVG-4
Bredd (metrisk) 25 mm
Nödvändiga tillbehör (4) AA-batterier
Produkttyp Mini UV-lampa