Läs mer
Fisherbrand™ Mini UV-steriliseringsskåp med timer
Produktkod. 15582496 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Inkluderar:
Bricka
Ingen bricka
Dimensione della confezione:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Inkluderar Dimensione della confezione
15582496 Bricka Varje
15572496 Ingen bricka Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15582496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19960.00 SEK
    17562.08 SEK / Paket med 1
    Save 2397.92 SEK
    12% Av
Visualizza tutte le promozioni
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Begränsar PCR-reaktionskontamination. Fisherbrand™ Mini UV-steriliseringsskåp med timer ger ett bekvämt område för att ställa in PCR-reaktioner i en nukleinsyrafri miljö.
  • UV-ljuset i skåpen denaturerar nukleinsyror på 5–30 minuter, vilket gör dem olämpliga för amplifiering.
  • Innehåller säkerhetsfunktioner som förhindrar användaren från UV-exponering
  • UV-ljusen är timerstyrda
  • Säkerhetsbrytare på skåpdörrarna släcker UV-ljusen vid öppning.
  • Skyddar mot beta-strålning.
Specifica
Typ av belysning 4 UV-ljus, 1 vit
Djup (metriskt) 350 mm
Höjd (metrisk) 510 mm
Inkluderar Bricka
Wattal 5 x 15 W
Vikt (metrisk) 12 kg
Bredd (metrisk) 560 mm
Titolo del prodotto