Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mini vakuumexsickator
Produktkod. 12643995
Change view
Volym (metrisk):
0,56 l
Produktkod. Volym (metrisk)
12643995 0,56 l
1 options
Produktkod. 12643995 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer F410990000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1526.46 SEK
    1260.75 SEK / Paket med 1
    Save 265.71 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 11-01-2027
Den lilla storleken på denna exsickator möjliggör snabb vakuumskapande för snabb, upprepad avgasning av flera prover.
  • Vakuumklassificering på 740 mm Hg (29 tum)
  • Klar polykarbonat topp för enkel visning av innehållet; vit polypropenbotten
  • Avstängningskran med 2mm Teflon™ PTFE-plugg accepterar slangar med¼ in. till ⅜ in. ID
  • Periferfläns runt botten passar in i två snäpplås och tätar de två halvorna mot en Buna-N O-ring
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Material Topp av polykarbonat, botten av polypropen
Inkluderar Avstängningskran med 2mm Teflon PTFE-kontakt
Volym (engelska) 0,02 cu. ft.
Volym (metrisk) 0,56 l
Höjd (metrisk) 12.6 cm
Höjd (engelska) 5 tum
Diameter (engelska) Yttre 6,75 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 17.5 cm