Läs mer
Buerkle™ V4A Rostfritt stål Mini ViscoSampler
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
50 mL
75 mL
Mått (L x B):
600 x 15 mm
1000 x 15 mm
1500 x 15 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rostfritt stål AISI 316L (1.4404), tätar PTFE
- Steriliserbar
- Idealisk för läkemedels- och kosmetikindustrin
- Provet tas in med hjälp av pumpstaven och transporteras direkt till provtagningsbehållaren
- Enkel rengöring för felfri provtagning
- Beroende på viskositeten kan den avtagbara sugspetsen förses med sugborrar på 2 mm till 6 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mini viskosampler |
| Material | Rostfritt stål (V4A), PTFE |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Inkluderar | 2 mm sugspets |
| Kapacitet (engelska) | 2,54 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 75 mL |
| För användning med (applikation) | Idealisk för läkemedels- och kosmetikindustrin |
| Mått (L x B) | 1500 x 15 mm |
| Längd (metrisk) | 1500 mm |