Läs mer
Gilson™ Mini Vortex Mixer
Produktkod. 16308611 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
16308611 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 16308611 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 36110710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00 SEK
    2353.66 SEK / Paket med 1
    Save 321.34 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Med beröringsaktiverad drift ger Mini Vortex Mixer kraftfull blandning i ett litet utrymme för rör upp till 50 ml.
  • Liten storlek, men kraftfull blandning
  • Mini Vortex Mixer levererar en fast hastighet på 2 800 rpm genom att endast applicera ett lätt tryck på mitten av det spillresistenta virvelhuvudet.
  • Ta bort trycket och vortexmotorn stannar omedelbart.
  • Hela operationen är tyst och smidig och ryms i en liten 10 x 10 cm (4 x 4 tum) fotavtryck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighetsintervall Fast, 2800 rpm
Spänning 100 till 240 V
Produkttyp Vortex-mixer
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Höjd (engelska) 2,6 tum
Höjd (metrisk) 6.6 cm
Längd (engelska) 3,7 tum
Längd (metrisk) 9.4 cm
Bredd (engelska) 3,9 tum.
Bredd (metrisk) 9.9 cm
Vikt (engelska) 1 lb.
Vikt (metrisk) 0.4 kg
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.